522805
4-(Dimethylamino)pyridine
≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F
Point d'éclair (°C)
124 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges