Documents
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C10H6OCH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
>295 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Clé InChI
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable