Documents
521612
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc2cc(Cl)ccc2c1O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
SACLIBNEKWTDEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
4, 7-Dichloroquinoline.
Price CC and Roberts RM.
Organic Syntheses, 38-38 (1955)