Documents
521116
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H3(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5410 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(c1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
Clé InChI
UNUIVBVNLZPXCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Energy-Transfer Properties of a [2.2] Paracyclophane-Based Through-Space Dimer.
Morisaki Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(52), 17715-17718 (2013)
Iron-Catalyzed Dioxygenation of Alkenes and Terminal Alkynes by using (Diacetoxyiodo) benzene as Oxidant.
Srinivas BTV, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(16-17), 3587-3596 (2015)