Principaux documents
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CC6H4ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Impuretés
1-3% inorganic chloride
Point d'ébullition
65 °C
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup