Principaux documents
519197
Lithium selenide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Li2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.84
Numéro CE :
Conditionnement
Packaged in ampules under argon