Documents
517895
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-1,1,1,3-d4
97 atom % D
Synonyme(s) :
benzalacetone-d4, benzylideneacetone-d4
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CDCOCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D
Clé InChI
BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges