Principaux documents
517399
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18Cl2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
137-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2