Principaux documents
51680
Sigma-Aldrich
2-Nonadecanone
≥97.0%
Synonyme(s) :
Heptadecyl methyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.50
Beilstein:
1708703
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O