Documents
516740
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoroanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
197-200 °C (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organometallic sandwich compounds in homogeneous catalysis: an overview.
Colacot TJ and Hosmane NS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 631(13-14), 2659-2668 (2005)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging