Principaux documents
516732
Sigma-Aldrich
2-mercaptoéthanol
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
773648
Numéro CE :
Numéro MDL:
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Limite d'explosivité
18 %
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Informations légales
Product of Arkema
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter