Documents
516198
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) hydroxide hydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Gd(OH)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.27 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth impurities Analysis
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O[Gd](O)O
InChI
1S/Gd.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
Clé InChI
XPLNUMUBAPCAEW-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable