514977
γ-Phenyl-α-(trifluoromethyl)-γ-butyrolactone,mixture of cis and trans
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
61-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C1CC(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-6-9(16-10(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2
Clé InChI
VMFJOFAAYDXZBX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable