514934
N-tert-Amyl-1,1-dimethylpropargylamine
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
164 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
Clé InChI
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.78 °C - closed cup