Principaux documents
514608
Sigma-Aldrich
4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
C3H5COCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
67-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)C1CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6(5-1-2-5)3-4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable