514292
1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
Clé InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges