Principaux documents
513237
Sigma-Aldrich
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
101-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
Clé InChI
ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Bingjie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4906-4916 (2010-06-10)
By using structure-based drug design and isosteric replacement, diarylaniline and 1,5-diarylbenzene-1,2-diamine derivatives were synthesized and evaluated against wild type HIV-1 and drug-resistant viral strains, resulting in the discovery of diarylaniline derivatives as a distinct class of next-generation HIV-1 non-nucleoside reverse