Principaux documents
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
94-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
Clé InChI
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable