Principaux documents
512923
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
72-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K Valli et al.
Applied and environmental microbiology, 58(1), 221-228 (1992-01-01)
Under ligninolytic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium mineralizes 2,4-dinitrotoluene (I). The pathway for the degradation of I was elucidated by the characterization of fungal metabolites and oxidation products generated by lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP), and crude