512737
3-Methylpicolinonitrile
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
83-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccnc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
Clé InChI
WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Efficient Mo (VI)-Catalyzed Hydration of Nitrile with Acetaldoxime.
Ma X, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 474-480 (2014)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with