Principaux documents
512605
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) chloride hydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11ClW
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
Clé InChI
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable