Documents
511633
Sigma-Aldrich
Silver arsenate
99.99%
About This Item
Formule linéaire :
Ag3AsO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99%
Solubilité
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
Densité
6.657 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O