Key Documents
511269
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)samarium(III)
99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H39Sm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9%
Pertinence de la réaction
core: samarium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
Clé InChI
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges