Key Documents
511080
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) 2-ethyl-1,3-hexanediolate
95%
About This Item
Formule linéaire :
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC