Documents
510599
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
151-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2