Documents
510475
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Formule linéaire :
Ni(C5H4CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
Clé InChI
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Caractéristiques et avantages
Volatile OMCVD precursor for the controlled growth of nickel nanoparticles on silicon substrates. Possible uses for metallic nickel nanoparticles embedded on silicon include the manufacture of high-density storage media 9. Nickel oxide thin films are generated via OMCVD in the presence of O2 or H2O2.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.