50043
Glycerol phosphate calcium salt hydrate
mixture of isomers of α- and β-form, ≥96% (calc. based on dry substance, T)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96% (calc. based on dry substance, T)
Perte
≤15% loss on drying, 150 °C, 4 h
Traces de cations
Ca: ≥18.3%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
Clé InChI
ILSFDSREGJGPRB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable