Documents
499056
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11BrZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.976 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn][C@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H11.BrH.Zn/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;/h1,6-7H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1/t6-,7+;;/m0../s1
Clé InChI
KWATZSRCVDAIJT-AUCRBCQYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup