Documents
498726
Sigma-Aldrich
1-Propylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
4-Heptylzinc bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2CHZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup