Key Documents
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Activité spécifique
2.0 ethoxy groups/molecule
Poids mol.
average Mn ~314
Contient
300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clé InChI
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves