Principaux documents
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
56 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup