Principaux documents
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
Synonyme(s) :
VEctomer® 4010 vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
Clé InChI
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup