Documents
496294
Sigma-Aldrich
[2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propyl]oxirane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.32 (lit.)
Point d'ébullition
81 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(CC1CO1)C(F)(F)F
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21.7 °C - closed cup