Principaux documents
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8F6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
Pureté optique
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
Pf
53-58 °C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
Description générale
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)