Principaux documents
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt
Synonyme(s) :
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
About This Item
Formule linéaire :
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Impuretés
<10% water
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Application
Monomer for water-dispersible polyesters.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable