Principaux documents
495190
Sigma-Aldrich
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
CrPO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.97 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
120-140 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Clé InChI
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges