Principaux documents
495166
Sigma-Aldrich
Strontium bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sr(FOD)2
About This Item
Formule linéaire :
Sr(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
677.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Pf
95-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(\O[Sr]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F