Documents
494712
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalanine
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
157 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
Clé InChI
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable