Principaux documents
494305
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Synonyme(s) :
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.23
Beilstein:
956572
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pression de vapeur
4.44 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
55 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F
Point d'éclair (°C)
-24 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves