493899
(3aS,7R,7aS)-7-(Carbobenzyloxyamino)-7,7a-dihydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4(3aH)-one
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1