Principaux documents
493252
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-17O4 solution
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
About This Item
Formule linéaire :
H3P17O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Poids mol.
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
Concentration
~80 wt. % in H217O
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable