491993
Butyric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3969 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
CC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1,4+1
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-CQDYUVAPSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup