Principaux documents
491969
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
YCp3
About This Item
Formule linéaire :
Y(C5H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: yttrium
reagent type: catalyst
Pf
296 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 39 Yttrium
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication