Documents
491683
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Methyl-13C cyanide-15N
About This Item
Formule linéaire :
13CH3C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
-48 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]C#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,3+1
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup