Principaux documents
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ClCD2(CD2)2CD2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
161-163 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
1.232 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.00 °C - closed cup