Documents
487430
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Clé InChI
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup