487325
2-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.633 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
1.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Ic1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
VVNMGFXOVZRKQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup