485306
Ammonium-14N2 sulfate solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Produits recommandés
Description
15N-depleted
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.99 atom % 14N
Forme
solid
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.396
Densité
1.23 g/mL at 25 °C
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[14NH3].[14NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable