Documents
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Synonyme(s) :
DOWANOL® TPnB
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
276 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup