Documents
484032
Sigma-Aldrich
Samarium(III) iodide
anhydrous, powder
Synonyme(s) :
Samarium iodide, Samarium triiodide, Samarium(III) iodide
About This Item
Formule linéaire :
SmI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Concentration
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
Chaîne SMILES 
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.